Learn More
Silver Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10000200 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10000200
Marca: Fisher Chemical J/8310/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
CAS 7761-88-8
Forma fisica Liquid
Formula molecolare AgNO3
Numero MDL MFCD00003414
Colore Incolore
pH 1
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name argento;nitrato
Molecular Weight (g/mol) 169.87
PubChem CID 24470
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:32130