Learn More
Silver sulfate-Sulfuric acid solution, Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15614320
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Volumetric solution, for COD determination according to DIN 38409, part 41
  • Solutions are prepared with raw materials which meet or exceed requirements of the American Chemical Society
  • Where no ACS specifications exist, chemicals of highest purity available are used
  • All aqueous solutions are prepared using high purity, deionized, water which meets requirements for ASTM type 1 Reagent Grade Water
  • Exacting production and quality control records are maintained providing traceability of raw materials
  • All solutions are guaranteed to meet label specifications
  • All solution labels meet or exceed all ISO, DOT and OSHA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Quantità 2.5 L
Numero UN UN3264
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Silver sulfate-Sulfuric acid solution
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, Disilver(1+) sulphate