Learn More
Biochrom Single Cell Holder
Single cell holder for Ultrospec 2100 pro spectrophotometer.
Marca:  Biochrom 80-2106-05
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.28000kg
Codice prodotto. 10680951
  • 308.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Temperature range from ambient to 100°C
  • For use with Ultrospec 2100 pro
Specifica
Specifica
Ultrospec 2100 pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 spectrophotometers
Cell Holder
Ultrospec 2100 Pro, 3100, 3300, 4300, 5300, and 6300 Spectrophotometers
10 mm