Learn More
Metro™ Slanted Label Holders for Wire Shelving
Snap-on plastic holders provide easy identification of shelf contents
Marca:  Metro™ 9990SL
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00800kg
Codice prodotto. 15946781
  • 6.50€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Gray solid plastic holders put 1.25 in. (32 mm) labels on slant for easier viewing
  • Labels not included
Specifica
Specifica
-18 to 120.2°F
Slanted
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™, Drop Mat™ wire shelving, cantilever shelves
Gray
7.5 x 3.2 cm
-28 to 49°C
3 x 1.25 in.
Plastic