missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A10 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP1-91568

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 18350900

  • 580.00€ / 100µL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

SLC22A10 Polyclonal specifically detects SLC22A10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

SLC22A10
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
member 10, solute carrier family 22, member 10
Rabbit
Affinity purified
RUO
387775
Human
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
NP_001034841
SLC22A10
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC22A10. Peptide sequence QTLRVALACLGIGCSAATFSSVAVHFIELIPTVLRARASGIDLTASRIGA.
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Promozioni

Promozioni

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato