missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A10 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

580.00€

Specifica

Antigene SLC22A10
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Specie ospite Rabbit
Visualizza altre specifiche

Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18350900
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP1-91568
100 μL
580.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

SLC22A10 Polyclonal specifically detects SLC22A10 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica

Specifica

SLC22A10
Polyclonal
Rabbit
Human
member 10, solute carrier family 22, member 10
SLC22A10
IgG
Western Blot
Unconjugated
RUO
NP_001034841
387775
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SLC22A10. Peptide sequence QTLRVALACLGIGCSAATFSSVAVHFIELIPTVLRARASGIDLTASRIGA.
Primary
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato