missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC30A6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-93596-0.1ml
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
SLC30A6 Polyclonal antibody specifically detects SLC30A6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifica
| SLC30A6 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| MGC45055, MST103, MSTP103, solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6, Solute carrier family 30 member 6, zinc transporter 6, ZnT-6, ZNT6FLJ31101 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 252-461 of human SLC30A6 (NP_060434.2). KVLLQTTPPHVIGQLDKLIREVSTLDGVLEVRNEHFWTLGFGSLAGSVHVRIRRDANEQMVLAHVTNRLYTLVSTLTVQIFKDDWIRPALLSGPVAANVLNFSDHHVIPMPLLKGTDDLNPVTSTPAKPSSPPPEFSFNTPGKNVNPVILLNTQTRPYGFGLNHGHTPYSSMLNQGLGVPGIGATQGLRTGFTNIPSRYGTNNRIGQPRP | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 55676 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto