Learn More
SLC30A6 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
229.00€ - 564.00€
Specifica
| Antigene | SLC30A6 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18669240
|
Novus Biologicals
NBP2-93596-0.02ml |
0.02 mL |
229.00€
0.02mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18653750
|
Novus Biologicals
NBP2-93596-0.1ml |
0.1 mL |
564.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
SLC30A6 Polyclonal antibody specifically detects SLC30A6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western BlotSpecifica
| SLC30A6 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| MGC45055, MST103, MSTP103, solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6, Solute carrier family 30 member 6, zinc transporter 6, ZnT-6, ZNT6FLJ31101 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 252-461 of human SLC30A6 (NP_060434.2). KVLLQTTPPHVIGQLDKLIREVSTLDGVLEVRNEHFWTLGFGSLAGSVHVRIRRDANEQMVLAHVTNRLYTLVSTLTVQIFKDDWIRPALLSGPVAANVLNFSDHHVIPMPLLKGTDDLNPVTSTPAKPSSPPPEFSFNTPGKNVNPVILLNTQTRPYGFGLNHGHTPYSSMLNQGLGVPGIGATQGLRTGFTNIPSRYGTNNRIGQPRP | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| 55676 | |
| IgG | |
| Affinity purified |