Learn More
SI Analytics™ Agitatore a piastra calda modello SLR
Codice prodotto. 10236181 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10236181
Marca: SI Analytics™ 285416373
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Stirring Range: 100 to 1100 rpm; Shape: Square; Size: 6.1 in. dia.
  • Features a glass-ceramic heating surface
  • Includes a cable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Vetroceramica
Tensione 230 V
Include Cable
Requisiti elettrici 230 V
Modello SLR
Size 6.1 in. dia.
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 550°C
Larghezza (sistema metrico) 240 mm
Lunghezza (sistema metrico) 370 mm
Wattage 0.9 kw
Peso (sistema metrico) 25 kg
Tipo Agitatore con piastre riscaldanti
Forma Square
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 100 to 1100 rpm
Display Digital