Learn More
Hamilton™ Small Hub Removable Needle Syringe
Used exclusively on RN CTC syringes.
Marca:  Hamilton™ 203481
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 15134505
  • 32.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Length of 51mm
  • Point style 3 (blunt)
  • Sold in packs of 3
Specifica
Specifica
Small RN (CTC) hub
22s G
3/Pk.
3