Learn More
Sartorius Smooth Technical Filter Papers
This Smooth Technical Filter Paper grade is generally used for analytical and technical purposes.
Marca:  Sartorius FT-2-326-160210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.60400kg
Codice prodotto. 15952760
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Made of refined pulp and cotton linters with a >95% α-cellulose content
  • Ash content between 0.1 to 0.15%
  • Wet-strengthened
Specifica
Specifica
Sheet
Cellulose
69 K
160 x 210 mm (6.3 x 8.3 in.)
Cotton Linters, Refined Pulp
7 to 9 m
Smooth Filter Paper
Certified Quality