Learn More
DWK Life Sciences Snap Ring Cap
Snap ring caps provide a convenient solution for closing chromatography vials without the need of crimping or screwing.
15.90€ - 31.85€
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno collo | 11 mm |
---|---|
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) esterno | 12.09 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | High Performance Liquid Chromatography (HPLC) |
Durezza | 45 ± 5 shore A |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16636882
|
DWK Life Sciences
225780 |
Polypropylene, Natural Rubber, PTFE, Polyethylene |
15.90€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16656882
|
DWK Life Sciences
225782 |
Polypropylene, Silicone, PTFE, Cross Slit, Polyethylene |
31.85€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16666882
|
DWK Life Sciences
225783 |
Polypropylene, PTFE, Silicone, Polyethylene |
29.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 10-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
In contrast to crimp top and screw cap vials, snap ring vials are chosen strictly for convenience. Snap caps may be adequate for applications that do not require heating of the sample above room temperature and where moderate sealing performance can be tolerated.
- Packed in zip-lock PE-bags with tear-off foil strip to ensure tamper-evidence and re-closeability
Specifica
11 mm | |
12.09 mm | |
45 ± 5 shore A | |
5.84 mm | |
1.02 mm | |
ND11 |
Transparent | |
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) | |
Autoclavable | |
100 | |
Open Top Cap |