Learn More
DWK Life Sciences Snap Ring Vial
Snap ring vials are characterized by convenience: no crimping/decapping or screwing is needed to open and close them.
10.00€ - 12.55€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 11.6 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Volume (sistema metrico) 1.5 mL
Da utilizzare con (applicazione) High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16606862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225673
Clear
12.55€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16616862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225674
Amber
10.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16626862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225675
Clear
11.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16636862
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225676
Amber
11.65€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 21-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Chromatography vials can be distinguished based on size and finish (thread, crimp, snap). They come in clear and amber glass and with or without writing patch. The most common vial sizes for liquid chromatography vials are 12 x 32 mm as well as 15 x 45 mm. Depending on the resource, 12 x 32 mm vials will also be described as 1.5 mL, 1.8 mL or 2.0 mL vials.
  • Snap ring vials eliminate the need for crimping and decapping tools
  • Use in combination with snap caps or 11 mm aluminum seals
  • 40% larger opening improves sample accessibility and reduces the risk of autosampler needle damage
  • Packed in re-closable, tamper-proof evident PP-boxes for protection against contamination during transportation and storage
  • Optional white ceramic writing patch and fill marks for easy labeling
  • Recommended for HPLC applications, only
Specifica
Specifica
11.6 mm
1.5 mL
Autoclavable
100
ND11
Borosilicate Glass (5.1)
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
32 mm
0.9 mm