Learn More
JG Finneran Associates™ Snap Top Caps™
195.00€ - 237.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Tipo | Snap Cap |
Dimensione chiusura | 11 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Snap Ring/Crimp Top 12 x 32 mm Vials with 11 mm Crimp Finish |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10656611
|
JG Finneran Associates™
5240-11 |
PTFE, Butyl Rubber |
195.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10558122
|
JG Finneran Associates™
5260-11 |
PTFE, Silicone |
237.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 26-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Clear | |
Snap Cap | |
11 mm | |
Snap Ring/Crimp Top 12 x 32 mm Vials with 11 mm Crimp Finish |