Learn More
Applied Biosystems™ SNaPshot™ Multiplex Kit
Codice prodotto. 15909182 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Click to view available options
N. di reazioni:
100 Reactions
100 Reactions, with protocol
Dimensione della confezione:
100 reazioni
Codice prodotto. 15909182
Marca: Applied Biosystems™ 4323159
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (for 100 reactions), SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30μL), SNaPshot™ Multiplex Control Template (60μL)
The SNaPshot™ Multiplex Kit is part of the SNaPshot™ Multiplex System. The SNaPshot™ Multiplex System primer extension-based method enables multiplexing up to 10 single nucleotide polymorphisms (SNPs).
  • Interrogate up to 10 SNPs from different amplicons in a single base extension reaction
  • Separate SNP loci that differ by a single base pair
  • Increased sensitivity compared to standard sequencing allows detection of minor variants (e.g. somatic mutations) in a test sample
  • Reduce the complexity of your experiments with this easy to use and cost-efficient genotyping system
  • A large body of scientific literature demonstrates the utility for genotyping, mutation detection and mapping
Order Info
Each
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Contains:
• SNaPshot™ Multiplex Ready Reaction Mix (for 100 reactions)
• SNaPshot™ Multiplex Control Primer Mix (30 μl)
• SNaPshot™ Multiplex Control Template (60 μl)
Store at -15°C to -25°C in a constant-temperature freezer.
Descrizione SNaPshot™ Multiplex Kit, 100 rxns, Capillary Electrophoresis Detection Method, DNA Sample Type, AmpliTaq™ DNA Polymerase, SNPs (Known) Genotyping Target, Multiplexing High Throughput Compatibility, Unlabelled Oligos Primer-Probe Compatibility
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Tube
Polimerasi AmpliTaq DNA Polymerase
Reaction Speed 8 hr.
Tecnica SNP Genotyping (Fragment Analysis-Based), Primer Extension
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex Series Genetic Analyzers, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730/3730xl Genetic Analyzers
Compatibilità ad alta produttività Multiplexing
Linea di prodotti SNaPshot
Product Type Multiplex Kit
Quantità 100 reactions
Run Time 8 hr.
Shipping Condition Dry Ice
Software GeneMapper™ Software
Specie All Species
Bersaglio SNPs (Known)
Da utilizzare con (applicazione) Genotyping
Hot Start No
N. di reazioni 100 Reactions
Tipo di campione DNA