Learn More
SOD1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2F10G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene SOD1
Clone 2F10G1
Concentrazione 500 μg/mL
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16800136
Vedere i documenti
Proteintech
67480-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16890126
Vedere i documenti
Proteintech
67480-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
The SOD1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOD1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The SOD1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
Specifica
SOD1
500 μg/mL
Monoclonal
Mouse
6647
Primary
2F10G1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Mouse, Rat, Pig
IgG2a