Learn More
Fisherbrand™ Imbuto con gambo corto in vetro sodico-calcico
In vetro sodico-calcico. L’imbuto a gambo corto Fisherbrand™ in vetro sodico-calcico rende meno probabile l’intasamento quando si imbottigliano sostanze più dense.
Marca:  Fisherbrand™
16.54 EUR valido fino al 2023-04-02
Usa il codice promo "20268" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.11520kg
Codice prodotto. 10042222
  • 21.90€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 09-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from Soda Lime glass.
  • Short stem funnel
  • Less likely to clog when funneling thicker substances.
Specifica
Specifica
35 mm
vetro sodico-calcico
35 mm
7 mm
Ideale per attività di filtrazione in laboratorio