Learn More
Sodium for AAS 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083703 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12943305
Marca: Fisher Chemical B 235 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-23-5
Formula molecolare Na
Molecular Weight (g/mol) 22.99
Numero MDL MFCD00085307
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC Name sodium
SMILES [Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium
Imballaggio Bottle
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Flame Single-element Standard Solution
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL