Learn More
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
Sodium Acetate Trihydrate, Certified AR for Analysis, Crystal
Specifica
Punto di fusione | 58°C |
Colore | White |
pH | 8 to 9.5 |
Imballaggio | Plastic keg |
Quantità | 5 kg |
Peso formulazione | 136.08g/mol |
Forma fisica | Solid |