Learn More
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-93088-0.02ml
Codice prodotto. 18685011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Polyclonal antibody specifically detects Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1
Polyclonal
Western Blot 1:500-1:2000
FLJ37694, FLJ43417, Na(+)/Ca(2+)-exchange protein 1, sodium/calcium exchanger 1, solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-520 of human SLC8A1 (NP_066920.1). WVADRRLLFYKYVYKRYRAGKQRGMIIEHEGDRPSSKTEIEMDGKVVNSHVENFLDGALVLEVDERDQDDEEARREMARILKELKQKHPDKEIEQLIELANYQVLSQQQKSRAFYRIQATRLMTGAGNILKRHAADQARKAVSMHEVNTEVTENDPVSKIFFEQGTYQCLENCGTVALTIIRRGGDLTNTVFVDFRTEDGTANAGSDYEFTEGTVVFKPGDTQKEIRVGIIDDDIFEEDENFLVHLSNVKVSSEASEDGILEANHVSTLAC
0.02 mL
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
6546
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified