Learn More
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
238.00€ - 562.00€
Specifica
Antigene Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18685011
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-93088-0.02ml
0.02 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
18668120
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP2-93088-0.1ml
0.1 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 Polyclonal antibody specifically detects Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
Sodium Calcium Exchanger 1/NCX1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
6546
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500-1:2000
Polyclonal
Purified
RUO
Human
FLJ37694, FLJ43417, Na(+)/Ca(2+)-exchange protein 1, sodium/calcium exchanger 1, solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 250-520 of human SLC8A1 (NP_066920.1). WVADRRLLFYKYVYKRYRAGKQRGMIIEHEGDRPSSKTEIEMDGKVVNSHVENFLDGALVLEVDERDQDDEEARREMARILKELKQKHPDKEIEQLIELANYQVLSQQQKSRAFYRIQATRLMTGAGNILKRHAADQARKAVSMHEVNTEVTENDPVSKIFFEQGTYQCLENCGTVALTIIRRGGDLTNTVFVDFRTEDGTANAGSDYEFTEGTVVFKPGDTQKEIRVGIIDDDIFEEDENFLVHLSNVKVSSEASEDGILEANHVSTLAC
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.