Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Specifica
Punto di fusione | 34°C |
Colore | White |
pH | 11 to 12 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 1 kg |
Peso formulazione | 286.01g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium carbonate decahydrate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate