Learn More
Sodium carbonate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Descrizione
TraceSELECT™ Ultra and TraceSELECT
- ultra-pure acids, bases, and salts for smelting and wet digestion in environmental, water, and food analysis
- sample preparation for trace analysis requires reagents of the highest purity; our TraceSELECT Ultra products for ultra-trace analysis at ppb and even ppt levels are produced by sub-boiling distillation
- the acids, bases, and salts in the TraceSELECT series have been developed for sample preparation and analysis in the ppb (μg/kg) trace range
- packaged in high-quality containers appropriate for each product
- the reagents are produced and bottled under clean-room conditions
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium carbonate |
Quantità | 100 g |
Formula lineare | Na2CO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4154566 |
Peso formulazione | 105.99g/mol |
Percent Purity | ≥99.99% (metals basis) |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- sodium carbonate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium carbonate