Learn More
Sodium Carbonate Hydrate, ≥99.0% (Calc. based on dry substance, T), Honeywell™
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Poly bottle
Descrizione
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium carbonate hydrate |
pH | 12 (at 25°C) |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 1 kg |
Formula lineare | Na2CO3 · aq |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Informazioni di solubilità | 142.2g/L (at 20°C) |
Peso formulazione | 105.99g/mol (anhydrous basis) |
Percent Purity | ≥99.0% (calc. based on dry substance, T) |
Imballaggio | Poly bottle |