Learn More
Sodium chlorate, 99% min, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014267.D9
Quantità 5 x 1kg
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11387857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    193.00€ / 5kg
    Risparmia 3.00€
    1% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
sodium;chlorate
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Specifica
Sodium chlorate
5 x 1kg
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodium;chlorate
516902
106.45
Colorless granules
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
Odorless
2.5
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti