Learn More
Sodium chlorate, 99% min, Thermo Scientific™
35.11€ - 193.00€
Identificatori chimici
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Formula molecolare | ClNaO3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 106.44 |
| Numero MDL | MFCD00003479 |
| InChI Key | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Sinonimo | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| IUPAC Name | sodium;chlorate |
| SMILES | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
11377857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.22 |
100g |
35.60€ 35.11€ / 100g Risparmia 0.49€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11367857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.A1 |
1kg |
53.75€ 51.39€ / 1kg Risparmia 2.36€ 4% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
11387857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.D9 |
5 x 1kg |
196.00€ 193.00€ / 5kg Risparmia 3.00€ 1% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Specifica
| Sodium chlorate | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| Odorless | |
| 2.5 g/cm3 |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;chlorate | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Colorless granules |
Sicurezza e movimentazione
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures