Learn More
Sodium Chlorate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500g
1kg
7775-09-9
ClNaO3
106.44
3479
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
sodium;chlorate
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
7775-09-9
ClNaO3
106.44
3479
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
sodium;chlorate
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Colore White
Punto di fusione 248°C
Quantità 1kg
Peso formulazione 106.44g/mol
Forma fisica Solid
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium chlorate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Solido comburente Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/