Learn More
STE Buffer, Sodium Chloride-Tris-EDTA, 10X Solution, pH 8.0, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10533525
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10533525
Marca: Fisher BioReagents BP24791
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using Fisher BioReagents 10X STE buffer solution - simply dilute as needed
  • When diluted, 1X solution contains 10mM tris, 1mM EDTA, and 100mM NaCl with pH 8.0 at 25°C
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • STE buffer is used for DNA extraction protocols
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Chloride-Tris-EDTA (STE) Buffer
Nota nome 10X, pH 8.0
CAS 7647-14-5, 60-00-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Punti di ebollizione 100°C
Colore Undesignated
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
DNasi Esente da DNasi
Filtered Through Filtered through a 5-micron filter.
Formulazione Water:>90% Sodium Chloride: <10% 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-hydrochloride: <5% Ethylenediamine tetraacetic acid (EDTA): <1.0%
Imballaggio Nalgene Poly Bottle
Proteasi Protease free
Sinonimo Saline Tris–EDTA, STE, TEN