Learn More
Sodium chromate, 98+%, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10591134
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7775-11-3
CrNa2O4
191.97
MFCD00003484
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
7775-11-3
CrNa2O4
191.97
MFCD00003484
PXLIDIMHPNPGMH-UHFFFAOYSA-N
sodium chromate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
516902
CHEBI:65242
[Na+].[Na+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Sodium chromate, 98+%, CrNa2O4, CAS Number-7775-11-3, asex, atlacide, chlorate de sodium, chloric acid, sodium salt, chlorsaure, desolet, kusatol, rasikal, sodium chlorate, tumbleleaf, 500g, 98% min. (Iodometry), CHEBI:65242, Yellow, 231-889-5, 161.97, GHS Signal Word: Danger
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium chromate
Punto di fusione 792.0°C
Nota nome Anhydrous
Colore Yellow
Forma fisica Crystals, Crystalline Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98% min. (Iodometry)
Formula lineare Na2CrO4
Indice di Merck 15, 8736
Informazioni di solubilità Solubility in water: 530g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,slightly soluble in ethanol
IUPAC Name sodium chromate
Peso formulazione 161.97
Percent Purity ≥98%