Learn More
Sodium Hydroxide Solution, 0.25M, Honeywell Fluka™
202.29 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Descrizione
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Hydroxide Solution |
Formula lineare | NaOH |
Concentrazione | 0.25M |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Quantità | 5 L |
Peso formulazione | 40g/mol |
Pressione del vapore | 3 mmHg (37°C) |