Learn More
Sodium hydroxide solution, Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N), Honeywell Fluka™
Catalog Number 15634900
69.10 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21664" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
10 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Cubitainer™
Poly Bottle
1310-73-2, 7732-18-5
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]
1310-73-2, 7732-18-5
HNaO
39.997
MFCD00003548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
14798
CHEBI:32145
sodium;hydroxide
[OH-].[Na+]
Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium hydroxide solution
Nota nome Volumetric, 0.5 M NaOH (0.5N)
Punti di ebollizione >100°C
CAS min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS max % ≤100.0000%, <2.0000%
Formula lineare NaOH
Concentrazione 0.5 M NaOH (0.5N)
Numero UN UN1824
Densità 1.020 g/cm3
Quantità 5 L
Peso formulazione 40.00
Grado Volumetric
Imballaggio Poly Bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium hydroxide solution
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium hydroxide; caustic soda