Learn More
Sodium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10142830
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
3 kg
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
7631-99-4
NNaO3
84.99
MFCD00011119
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
24268
CHEBI:63005
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
Sodium Nitrate, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 380°C
Punto di fusione 306°C
Colore White
pH 5.5 to 8
Forma fisica Solid Crystalline
Quantità 500 g
IUPAC Name sodium;nitrate
Peso formulazione 84.99g/mol
Imballaggio Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium nitrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.