Learn More
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate (Colorless-to-White Crystals), Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Poly Bottle
Descrizione
Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate (Colorless-to-White Crystals)
This buffer component is commonly used in tissue culture and molecular biology applications.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate |
Punto di fusione | 48°C |
Colore | White |
pH | 9.0 to 9.3 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Intervallo percentuale saggio | 98.0 to 102.0 % |
Note percentuale saggio | 99.0-102.0% |
Indice di Merck | 15, 8789 |
Peso formulazione | 268.07 |