Learn More
Sodium Standard For ICP, 10,000μg/mL in 5% HCl, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 10709234 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 10709234
Marca: SPEX Certiprep PLNA13X
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Na10,000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-23-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Na
Numero MDL MFCD00085307
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Na]
IUPAC Name sodium
Solvent or Matrix 5% HCl
Molecular Weight (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
Quantità 500 mL
ChEBI CHEBI:26708
Grado Assurance
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 10,000
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid
Product intended for laboratory use only