Learn More
Sodium Sulfate, ≥99.0%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15698140
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
5 kg
10 kg
Imballaggio:
Fiber drum
Poly bottle
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium;sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
7757-82-6
Na2O4S
142.04
MFCD00003504
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
24436
CHEBI:32149
disodium;sulfate
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884°C
Colore Colorless
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Odore Odorless
Imballaggio Poly bottle
Densità 2.68g/mL at 25°C