Learn More
Sodium thiomethoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium thiomethoxide |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 94 to 106% (Iodimetry) |
Imballaggio | Glass bottle |
Formula lineare | CH3SNa |
Quantità | 25 g |
Sinonimo | diethyl 1-tetradecanephosphonate, diethyl 1-tetradecylphosphonate, diethyl tetradecylphosphonate, acmc-20al9h, diethyl tetradecane-1-phosphonate, tetradecylphosphonic acid diethyl ester, tetradecyl-phosphonic acid diethyl ester, 1-tetradecanephosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, tetradecyl-, diethyl ester |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: freely soluble. |
IUPAC Name | sodium methylsulfanide |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium thiomethoxide
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H228-Solido infiammabile.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.