Learn More
Thermo Scientific™ SoftFit-L™ Filtered Low Retention Pipette Tips in Reload Inserts
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
150.00€ - 157.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free |
Formato | Refill |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Codice colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12964037
|
Thermo Scientific™
2739-05-RI |
300L, Filtered, Sterile, Refill | 300 μL | Orange |
151.00€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12924037
|
Thermo Scientific™
2749-05-RI |
20L, Filtered, Sterile, Refill | 20 μl | Red |
157.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12944037
|
Thermo Scientific™
2769-05-RI |
200L, Filtered, Sterile, Refill | 200 μl | Green |
157.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12984037
|
Thermo Scientific™
2779-05-RI |
1000L, Filtered, Sterile, Refill | 1000 μl | Blue |
150.00€
pezzi 768 |
Spedizione stimata: 09-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12914047
|
Thermo Scientific™
2789-05-RI |
1200L, Filtered, Sterile, Refill | 1200 μl | Yellow |
150.00€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time, with Thermo Scientific™ SoftFit-L™ pipette tips. For use with Rainin™ LTS pipettes.
- Low-retention tips maximize sample delivery
- Reload inserts are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and necessary storage space – compatible with SoftFit-L empty racks
- Color-coded inserts allows quick identification of tip volume
Specifica
Filtered | |
Natural | |
Refill | |
Rainin LTS LiteTouch |
Sterile | |
DNase, RNase, DNA, ATP, and Endotoxin Free | |
Universal | |
ART SoftFit L |