Learn More
Hamilton™ SoftGrip™ Fixed Volume Pipette
With slim design to allow the pipette to reach to the bottom of narrow tubes without the need for extended length tips.
219.00€
Specifica
Numero di canali 1
Tipo Fixed Volume Pipette
Quantità 1/Pk.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
12342018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
55019-09
100 μL Violet
219.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12332018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
55019-07
50 μL Sandstone
219.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12352018
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Hamilton™
55019-11
200 μL Mustard
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12362018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-13
250 μL Burnt Orange
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12312018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-03
10 μL Purple
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12372018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-15
300 μL Brick Red
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12382018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-17
500 μL Olive Green
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12302018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-01
5 μL Steel Blue
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
12392018
View Documents Promotion Details
Hamilton™
55019-19
1000 μL Sky Blue
219.00€
Pezzo
View alternative products
Save Up to 
»
Spedizione stimata: 27-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Wide range of volumes available
  • Ejection sleeve made from a high strength, chemically resistant polymer
  • Universal calibration key that reduces the need for costly calibration services
  • Calibration takes only minutes to perform and eliminates downtime
  • Tip nozzle ensures a proper fit with universal pipette tips
  • Unique color coding and labeling clearly indicates the volume of the pipettes
Specifications
Specifications
1
Fixed Volume Pipette
1/Pk.