Learn More
Memmert™ Software Conforming to FDA AtmoCONTROL
Meets the requirements for the use of electronically stored data sets and electronic signatures as laid down in Regulation 21 CFR Part 11 of the US Food and Drug Administration (FDA)
Marca:  Memmert™ IPP1060ecoFDAQ1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01100kg
Codice prodotto. 17110075
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Base licence for reading the data logging of one unit (only for units with TwinDISPLAY)
  • Respective IQ/OQ documents available in German and English language (without surcharge)
Specifica
Specifica
Only for Units with TwinDISPLAY
IPP1060eco