Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Used for laboratory purposes.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20700kg
Descrizione
- Made up of neoprene rubber
- Hardness is 46/55 IRHD
Specifica
Grigio | |
Per l'uso in laboratorio | |
69 mm | |
Neoprene solido | |
49 mm |
Tappo | |
62 mm | |
1 ciascuno | |
46/55 IRHD |