Learn More
Sonics Materials™ Solid Probe
Marca:  Sonics Materials™ 630-0208
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10315462
  • 545.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Digital Disperser
19 mm
Medium
58 μm
127 mm
1 Ea.