Learn More
Sonics Materials™ Solid Probe
Marca:  Sonics Materials™ 630-0209
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10365552
  • 545.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Dispersing Aggregate
25 mm
Low
35 μm
122 mm
1 Ea.