Learn More
Bel Art™ Cartucce essiccanti riutilizzabili/monouso SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 cm
10 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
- Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
- Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
- Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
- For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
- Individually foil sealed
- Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Order Info
Si adatta all'essiccatore Bel-Art Space Saver (codice produttore 420320000) e altri essiccatori di dimensioni simili.
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.5 cm |
| Product Type | Cartuccia essiccante |
| Materiale | Alluminio |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2,55 in. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Disposable Desiccant Cartridge
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360F-Può nuocere alla fertilità.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: cobalt dichloride