Learn More
Bel Art™ Cartucce essiccanti riutilizzabili/monouso SP Scienceware™
Codice prodotto. 11867913 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
6.5 cm
10 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 11867913
Marca: Bel Art™ F420480100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Da utilizzare nelle applicazioni che richiedono essiccazione, inclusi contenitori di bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio. Le cartucce per essiccatore SP Scienceware™ riutilizzabili/monouso sono adatte per essiccatori a ingombro ridotto, oltre ad altri essiccatori in plastica di dimensioni simili.
  • Inert, noncorrosive and nontoxic silica gel
  • Clear polystyrene dish allows instant visual inspection of silica gel, which changes color from blue to pale pink as it absorbs moisture
  • Highly porous membrane covers the dish, providing excellent moisture absorption
  • Desiccant can be easily regenerated by heating cartridges in a 50°C (122°F) oven overnight
  • For more rapid drying, cut the membrane, transfer the spent gel crystals into a glass or porcelain dish, and place in a 150°C (300°F) oven for one hour
  • Individually foil sealed
  • Fits Space Saver dessicator, in addition to other plastic dessicators of similar size
Order Info
Si adatta all'essiccatore Bel-Art Space Saver (codice produttore 420320000) e altri essiccatori di dimensioni simili.
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 10 cm
Product Type Cartuccia essiccante
Materiale Alluminio
Monouso
Da utilizzare con (applicazione) Per bilance analitiche e strumenti di precisione da laboratorio
Diametro (sistema imperiale) esterno 3,93 in.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Disposable Desiccant Cartridge
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: cobalt dichloride