Learn More
Bel Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modello orizzontale 1.0
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Trasparente con tappi blu
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Il modello color ambra riduce la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che lo rende la scelta perfetta per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- Igrometro digitale di facile visualizzazione situato nella parte anteriore dello sportello; lo sportello a scorrimento laterale si apre verso sinistra
- Possibilità di impilare fino a 3 unità per risparmiare spazio
- Da utilizzare con cartucce per essiccatore, F420450250, F420450200, F420480100
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Trasparente con tappi blu |
| Stile dell'armadietto | Verticale |
| Materiale | Copoliestere |
| Product Type | Desiccator |
| Door Style | Con cerniera a sinistra e guarnizione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso 420450250 |
| Include | Maniglie di trasporto, una chiusura e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello |
| Modello | 1,0 |
| N. di ripiani | 1 |
| Vedi altri risultati |