Learn More
Bel Art™ Essiccatori compatti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.09 piedi cubi
0.20 piedi cubi
0.31 cu. ft.
Tolleranza max sulla piastra:
12.1 cm
15.7 cm
19.7 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
14.9 cm
19.7 cm
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- La parte superiore in policarbonato trasparente con manopola massimizza le distanze interne e fornisce un volume interno medio maggiore del 13% rispetto alle cupole semisferiche standard
- L'O-ring in neoprene garantisce una tenuta ermetica fino a 0°C senza la necessità di utilizzare il grasso (l'anello non verrà danneggiato se si utilizza il grasso)
- Piastra in polipropilene spessa 3.2 mm per supportare il contenuto e lasciare spazio al di sotto per l'essiccante
- Da utilizzare con un essiccante monouso o riutilizzabile
- I crogioli incandescenti possono essere supportati su piastre per essiccatore opzionali per alte temperature Minerit HD, vendute separatamente
- Infrangibile
Specifica
Specifica
| Colore | Trasparente con bianco |
| Stile dell'armadietto | Top Loading |
| Materiale | Parte superiore a cupola in policarbonato, base e piastra in polipropilene, O-ring in neoprene |
| Product Type | Desiccator |
| Da utilizzare con (applicazione) | Da utilizzare con essiccante monouso o riutilizzabile, consente di disporre di un volume interno molto ampio senza dover ingombrare ulteriormente il banco, utilizzato per preservare le piastre per cromatografia su strato sottile e i materiali essiccati |
| Tolleranza max sulla piastra | 19.7 cm |
| Volume (sistema imperiale) | 0.31 cu. ft. |
| Altezza (sistema imperiale) | 12.25 in |
| Altezza (sistema metrico) | 31.1 cm |
| Diametro (sistema imperiale) interno | 9.43 in |
| Vedi altri risultati |