Learn More
Bel Art™ Essiccatori compatti SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.09 piedi cubi
0.20 piedi cubi
0.31 cu. ft.
Tolleranza max sulla piastra:
12.1 cm
15.7 cm
19.7 cm
Diametro (sistema metrico) interno:
14.9 cm
19.7 cm
24 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Resistenti e infrangibili con pareti extra spesse
- Coperchio a cupola piatta in policarbonato trasparente per la massima distanza interna e un volume interno maggiore
- Grande pomolo scanalato per un facile sollevamento del coperchio
- Include una piastra perforata con spessore di 0.32 cm (0.125 pollici)
- L'essiccante monouso o riutilizzabile può essere posizionato sopra o sotto la piastra perforata
- L'O-ring in neoprene garantisce una tenuta ermetica fino a 0°C senza necessità di applicare grasso
- Il fondo in polipropilene bianco sostiene crogioli incandescenti sulle piastre per essiccazione in ceramica ad alta temperatura Minerit HD
Specifica
Specifica
| Descrizione | Resistente, infrangibile |
| Stile dell'armadietto | Top Loading |
| Materiale | Policarbonato/polipropilene |
| Product Type | Desiccator |
| Include | Piastra perforata spessa 0.32 cm e O-ring in neoprene |
| Tolleranza max sulla piastra | 15.7 cm |
| Modello | Design salva-spazio |
| Volume (sistema imperiale) | 0.20 piedi cubi |
| Altezza (sistema metrico) | 26 cm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 19.7 cm |
| Vedi altri risultati |