Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in polipropilene con manico lungo
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
Marca: Bel-Art™ F36724-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Descrizione
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
- Il manico lungo si inserisce facilmente in flaconi, bottiglie e altri spazi ristretti
- Riducono al minimo il potenziale di contatto personale con i materiali da campionare
- Plastica di polipropilene non sterile
- Materiali di grado FDA sicuri per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
Specifica
Cucchiaio per campionamento | |
Sì | |
0.5 tsp. | |
Yes | |
Bianco | |
Progettato per raccogliere piccole quantità di materiale campione da barattoli e flaconi, riduce al minimo la possibilità di contatto con i materiali campionati | |
7 x 0.98 in (17.78 x 2.5 cm) | |
7 in | |
18 cm | |
2.5 cm |
Polipropilene riempito di talco | |
Lunga | |
2.46 ml | |
Non sterile | |
FDA | |
12 | |
7 in | |
17.78 cm | |
0.98 in |