Learn More
Bel-Art™ Cucchiai per campionamento in polipropilene con manico lungo
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
Marca: Bel-Art™ F36723-0000
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Progettata per raccogliere piccole quantità di materiale da campionare
- Il manico lungo si inserisce facilmente in flaconi, bottiglie e altri spazi ristretti
- Riduce al minimo il contatto personale con il materiale campionato
- In plastica in polipropilene non sterile
- Materiali di grado FDA sicuri per il contatto con alimenti, farmaci e cosmetici
Specifica
Cucchiai per campionamento | |
Long | |
1.25 ml | |
Non sterile | |
White | |
12 | |
17.8 cm | |
0.81 in. |
Polipropilene | |
0.25 tsp. | |
Yes | |
Impugnatura lunga | |
FDA | |
L 17.8 x P 2 cm | |
17.8 cm | |
2 cm |