Learn More
Cytiva Spacers
Marca: Cytiva SE2619T-2-.75
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Specifica
Gray | |
Spacer | |
2/Pk. | |
0.02 in. |
SE 250, 260 and MiniVE | |
PVC | |
T-shaped | |
0.75 mm |